Learn More
Methoprene, MedChemExpress
Descripción
Methoprene, an insect juvenile growth hormone mimic, is a growth-regulating insecticide that manifests its toxicity to target organisms by acting as a juvenile hormone agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methoprene |
| CAS | 40596-69-8 |
| Color | Incolora |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H34O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | ZR-515 |
| Información de solubilidad | Ethanol : 100 mg/mL (322.09 mM; Need ultrasonic) ∣Acetone : ≥ 50 mg/mL (161.05 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (80.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)(OC)CCCC(C)C/C=C/C(C)=C/C(OC(C)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 310.47 |
| Mostrar más |