Learn More
Metopreno, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16634504 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16634504 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16634504 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1783100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoprene
CAS 40596-69-8
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 0.921 g/cm3 (25°C)
Temperatura de inflamación 136°C
Fórmula lineal C19H34O3
Beilstein 1913191
Color Beige
Punto de ebullición 100°C (0.05 hPa)
Sinónimo isopropyl (E,E)-(RS)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
Peso molecular (g/mol) 310.5 g/mol