Learn More
Metopreno 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313018 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313018 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15045000AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoprene
CAS 40596-69-8
Nombres de analitos o componentes Methoprene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H34 O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C19H34O3/c1-15(2)22-18(20)14-17(4)11-8-10-16(3)12-9-13-19(5,6)21-7/h8,11,14-16H,9-10,12-13H2,1-7H3/b11-8+,17-14+
SMILES COC(C)(C)CCCC(C)C\C=C\C(=C\C(=O)OC(C)C)\C
Nombre IUPAC propan-2-il (2E,4E)-11-metoxi-3,7,11-trimetildodeca-2,4-dienoato
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 310.47
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.2508 g/mol