Learn More
Metomil Oxima, TRC
Código de producto. 30468954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468954 25 mg 25 miligramos
30468674 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30468954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26054025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13749-94-5
Fórmula molecular C3 H7 N O S
Peso molecular (g/mol) 105.16
Sinónimo Methomyl-oxime, Acetohydroximic acid, thio-, methyl ester (8CI), 1-(Methylthio)acetaldehyde oxime, 1-(Methylthio)acetaldoxime, Methomyl oxime, Methyl N-hydroxyacetimidothioate, Methyl N-hydroxyethanimidothioate, Methyl thioacetohydroxamate, S-Methyl N-hydroxyethanimidothioate, S-Methyl N-hydroxythioacetimidate, Ethanimidothioic acid, N-hydroxy-, methyl ester
Nombre IUPAC metilo (1Z)-N-hidroxietanimidotiato
SMILES CS\C(=N/O)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methomyl-oxime
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NOS/c1-3(4-5)6-2/h5H,1-2H3/b4-3-
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.0248