Learn More
Metomil-oxima 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328587 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328587 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15035000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methomyl-oxime
CAS 13749-94-5
Nombres de analitos o componentes Methomyl-oxime
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C3 H7 N O S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NOS/c1-3(6)4-5-2/h1-2H3,(H,4,6)
SMILES CONC(=S)C
Nombre IUPAC N-metoxietanotioamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 105.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.0248 g/mol