Learn More
Metomilo, Mikromol™
Código de producto. 17927549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17927549 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17927549 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM2523.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Methomyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methomyl
CAS 16752-77-5
Nombres de analitos o componentes Methomyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H10 N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ethanimidothioic acid, N-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-, methyl ester, Du Pont 1179, Du Pont Insecticide 1179, Dunet, IN 1179, Lan Bait, Lannate, Lannate 20, Lannate 20L, Lannate 25, Lannate 90SP, Lannate D, Lannate L, Lannate LV, Mesomile, Methomyl, Methomyl SP, Methyl N-[(methylcarbamoyl)oxy]thioacetimidate, Methyl O-(methylcarbamoyl)thiolacetohydroxamate, Methyl O-(methylcarbamyl)thiolacetohydroxamate, Metomil, Metomur, Mie Duo Wei, Nudrin, Nudrin 225, Nudrin D, S-Methyl N-[(methylcarbamoyl)oxy]thioacetimidate, SD 14999, WL 18236
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-4(10-3)7-9-5(8)6-2/h1-3H3,(H,6,8)
SMILES CNC(=O)ON=C(C)SC
Nombre IUPAC N-(metilcarbamoiloxi)etanimidotioato de metilo
Peso molecular (g/mol) 162.21
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0463 g/mol