Learn More
Metomilo, LoGiCal
Código de producto. 30461321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461321 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461321 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR2523.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methomyl
CAS 16752-77-5
Nombres de analitos o componentes Methomyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H10 N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanimidothioic acid, N-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-, methyl ester, Du Pont 1179, Du Pont Insecticide 1179, Dunet, IN 1179, Lan Bait, Lannate, Lannate 20, Lannate 20L, Lannate 25, Lannate 90SP, Lannate D, Lannate L, Lannate LV, Mesomile, Methomyl, Methomyl SP, Methyl N-[(methylcarbamoyl)oxy]thioacetimidate, Methyl O-(methylcarbamoyl)thiolacetohydroxamate, Methyl O-(methylcarbamyl)thiolacetohydroxamate, Metomil, Metomur, Mie Duo Wei, Nudrin, Nudrin 225, Nudrin D, S-Methyl N-[(methylcarbamoyl)oxy]thioacetimidate, SD 14999, WL 18236
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-4(10-3)7-9-5(8)6-2/h1-3H3,(H,6,8)
Tipo de solución Neat
SMILES CNC(=O)ON=C(C)SC
Nombre IUPAC N-(metilcarbamoiloxi)etanimidotioato de metilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 162.21
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0463 g/mol