Learn More
Metomil-d3, TRC
Código de producto. 30480633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480633 2.5 mg 2.50 miligramo
30474362 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30480633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2605322.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methomyl D3
CAS 1398109-07-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 2H3 H7 N2 O2 S
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Methomyl D3
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-4(10-3)7-9-5(8)6-2/h1-3H3,(H,6,8)/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(=O)ON=C(C)SC
Nombre IUPAC N-(trideuteriometilcarbamoiloxi)etanimidotioato de metilo
Peso molecular (g/mol) 165.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0651
Porcentaje de pureza >95