Learn More
Metomil-d3, TRC
Código de producto. 30472255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30472255 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30472255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26053225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methomyl D3
CAS 1398109-07-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 2H3 H7 N2 O2 S
Cantidad 25 mg
Sinónimo Methomyl D3
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-4(10-3)7-9-5(8)6-2/h1-3H3,(H,6,8)/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(=O)ON=C(C)SC
Nombre IUPAC N-(trideuteriometilcarbamoiloxi)etanimidotioato de metilo
Peso molecular (g/mol) 165.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0651
Porcentaje de pureza >95