Learn More
Metohexital 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30457460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457460 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457460 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1347.0001
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methohexital
CAS 151-83-7
Nombres de analitos o componentes Methohexital
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H18 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Methohexital
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O3/c1-5-7-8-10(3)14(9-6-2)11(17)15-13(19)16(4)12(14)18/h6,10H,2,5,9H2,1,3-4H3,(H,15,17,19)
Tipo de solución Solución única
SMILES CCC#CC(C)C1(CC=C)C(=O)NC(=O)N(C)C1=O
Nombre IUPAC 5-hex-3-yn-2-il-1-metil-5-prop-2-enil-1,3-diazinano-2,4,6-triona
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 262.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 262,1317 g/mol