Learn More
Método DM 471 Mezcla estándar 889 500 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane∣n-Undecane |
| CAS | 124-18-5, 112-40-3, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9 |
| Nombres de analitos o componentes | n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane∣n-Undecane |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Decane 500 μg/mL∣n-Dodecane 500 μg/mL∣n-Heptane 500 μg/mL∣n-Hexane 500 μg/mL∣n-Nonane 500 μg/mL∣n-Octane 500 μg/mL∣n-Pentane 500 μg/mL∣n-Undecane 500 μg/mL |