Learn More
Método DM 471 PAH Mezcla 361 10 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8, 205-99-2, 191-24-2, 218-01-9 |
| Cantidad | 1 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrilo |