Learn More
Método 8270B - Mezcla de plaguicidas organofosforados, 9-2 2000 μg/ml en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethoate∣Disulfoton∣Famphur∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Sulfotep∣Thionazin |
| CAS | 60-51-5, 298-04-4, 52-85-7, 126-68-1, 56-38-2, 298-00-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Dimethoate∣Disulfoton∣Famphur∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Sulfotep∣Thionazin |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diclorometano |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dimethoate 2000 μg/mL∣Disulfoton 2000 μg/mL∣Famphur 2000 μg/mL∣O,O,O-Triethylphosphorothioate 2000 μg/mL∣Parathion-ethyl 2000 μg/mL∣Parathion-methyl 2000 μg/mL∣Phorate 2000 μg/mL∣Sulfotep 2000 μg/mL∣Thionazin 2000 μg/mL |