Learn More
Mezcla B de pesticidas organoclorados, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15285786 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15285786 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 15285786 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor 5252PB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    179.24€ / 1 ml
    Ahorro 21.76€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Alacloro15972-60-8200 μg/ml
alfa-clordano5103-71-9200 μg/ml
Bladex21725-46-2200 μg/ml
Clorobencilato510-15-6200 μg/ml
Cloroneb2675-77-6200 μg/ml
Clorotalonil1897-45-6200 μg/ml
Clorpirifos2921-88-2200 μg/ml
gamma-clordano5103-74-2200 μg/ml
Hexaclorobenceno118-74-1200 μg/ml
Metil dactal1861-32-1200 μg/ml
Permetrina (c=39 %; t=59 %)52645-53-1200 μg/ml
Propacloro1918-16-7200 μg/ml
Terrazole2593-15-9200 μg/ml
trans-Nonacloro39765-80-5200 μg/ml
Trifluralina1582-09-8200 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Organochlorine Pesticides Mix B
Envase Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Métodos For US EPA Method 525.2
Nombres de analitos o componentes Alachlor; Bladex; alpha-Chlordane; Chloroneb; Chlorobenzilate; Chlorothalonil; Chlorpyrifos; gamma-Chlordane; Hexachlorobenzene; Methyl dacthal; trans-Nonachlor; Permethrin (t=55%;c=44%); Propachlor; Terrazole; Trifluralin
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Elemento Alachlor, Bladex, alpha-Chlordane, Chloroneb, Chlorobenzilate, Chlorothalonil, Chlorpyrifos, gamma-Chlordane, Hexachlorobenzene, Methyl Dacthal, trans-Nonachlor, Permethrin, Propachlor, Terrazole, Trifluralin
Solvent or Matrix Acetone
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Organochlorine pest MixB
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone, chlorothalonil, chlorpyrifos, trifluralin
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio