Learn More
Mezcla A de pesticidas organoclorados, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15265786 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
15265786 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 15265786 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor 5252PA
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Aldrina309-00-2200 μg/ml
alfa-BHC319-84-6200 μg/ml
beta-BHC319-85-7200 μg/ml
delta-BHC319-86-8200 μg/ml
Dieldrina60-57-1200 μg/ml
Endosulfán I959-98-8200 μg/ml
Endosulfán II33213-65-9200 μg/ml
Sulfato de endosulfán1031-07-8200 μg/ml
Endrina72-20-8200 μg/ml
Endrina aldehído7421-93-4200 μg/ml
Endrina cetona53494-70-5200 μg/ml
gamma-BHC58-89-9200 μg/ml
Heptacloro76-44-8200 μg/ml
Epóxido de heptacloro (Isómero B)1024-57-3200 μg/ml
Metoxicloro72-43-5200 μg/ml
p,p'-DDD72-54-8200 μg/ml
p,p'-DDE72-55-9200 μg/ml
p,p'-DDT50-29-3200 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Organochlorine Pesticides Mix A
Envase Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Métodos For US EPA Method 525.2
Nombres de analitos o componentes Aldrin; alpha-BHC; beta-BHC; p,p'-DDD; p,p'-DDE; delta-BHC; Dieldrin; p
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Elemento Aldrin, alpha-BHC, beta-BHC, p,p'-DDD, p,p'-DDE, delta-BHC, Dieldrin
Solvent or Matrix Acetone
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Organochloine Pesticides Mix A
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio