Learn More
Método 525.2 Mezcla de pesticidas de nitrógeno y fósforo, 6-13 1000 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328599 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328599 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000335AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxin∣Diazinon∣Disulfoton∣Fenamiphos∣Merphos∣Terbufos
CAS 5234-68-4, 333-41-5, 298-04-4, 22224-92-6, 150-50-5, 13071-79-9
Nombres de analitos o componentes Carboxin∣Diazinon∣Disulfoton∣Fenamiphos∣Merphos∣Terbufos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetona
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Carboxin 1000 μg/mL∣Diazinon 1000 μg/mL∣Disulfoton 1000 μg/mL∣Fenamiphos 1000 μg/mL∣Merphos 1000 μg/mL∣Terbufos 1000 μg/mL