Learn More
Description
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| Balancín | 41814-78-2 | 200 μg/ml |
| Fenarimol | 60168-88-9 | 200 μg/ml |
| Norflurazón | 27314-13-2 | 200 μg/ml |
| Fenamifos | 22224-92-6 | 200 μg/ml |
| Sonar/Fluridona | 59756-60-4 | 200 μg/ml |
| Tebutiurón | 34014-18-1 | 200 μg/ml |
| Tetraclorvinfos | 961-11-5 | 200 μg/ml |
| Triadimefón | 43121-43-3 | 200 μg/ml |
| Velpar | 51235-04-2 | 200 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nitrogen-Phosphorus Pesticides Mix D |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Métodos | For US EPA Method 525.2 |
| Nombres de analitos o componentes | Beam; Fenarimol; Norflurazon; Phenamiphos; Sonar/Flouridone; Tebuthiuron; Tetrachlorvinphos; Triadimefon; Velpar |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Elemento | Beam, Fenarimol, Norflurazon, Phenamiphos, Sonar/Flouridone, Tebuthiuron, Tetrachlorvinphos, Triadimefon, Velpar |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Cantidad | 1 mL |
Safety and Handling
- 5 ELEMENT OIL STD
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.