Learn More
Methocarbamol, TRC
Código de producto. 30009631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009631 50 mg 50 miligramos
30007835 1 g 1 g
30007253 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22595050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-03-6
Fórmula molecular C11 H15 N O5
Peso molecular (g/mol) 241.24
Sinónimo 1,2-Propanediol, 3-(o-methoxyphenoxy)-, 1-carbamate (8CI), Carbamic acid, 2-hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl ester (6CI,7CI), 2-Hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl carbamate, 3-(2-Methoxyphenoxy)-1-glyceryl carbamate, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol 1-carbamate, 3-(o-Methoxyphenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, AHR 85, Avetil, Delaxin, Etroflex, Glycerylguaiacolate carbamate, Guaiacol glyceryl ether carbamate, Guaiphenesin carbamate, Lumirelax, Methocarbamol, Miolaxene, NSC 170960, Neuraxin, Reflexyn, Relestrid, Robamol, Robaxin, Robinax, Surquetil, Traumacut, Tresortil, guaiamar carbamate, racemic-Methocarbamol
Nombre IUPAC [2-hidroxi-3-(2-metoxifenoxi)propilo] carbamato
SMILES COc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methocarbamol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.095
Porcentaje de pureza >95%