Learn More
Metocarbamol, Mikromol™
Descripción
Metocarbamol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methocarbamol |
| CAS | 532-03-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Methocarbamol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol-1-carbamate, Carbamic acid 2-Hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl ester, 2-Hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl carbamate, 3-(2-Methoxyphenoxy)-1-glyceryl carbamate, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol 1-carbamate, 3-(o-Methoxyphenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, AHR 85, Avetil, Delaxin, Etroflex, Glycerylguaiacolate carbamate, Guaiacol glyceryl ether carbamate, Guaiphenesin carbamate, Lumirelax, Methocarbamol, Miolaxene, NSC 170960, Neuraxin, Reflexyn, Relestrid, Robamol, Robaxin, Robinax, Surquetil, Traumacut, Tresortil, guaiamar carbamate, racemic-Methocarbamol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14) |
| SMILES | COc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N |
| Nombre IUPAC | carbamato de [2-hidroxi-3-(2-metoxifenoxi)propilo] |
| Mostrar más |