Learn More
Metocarbamol, LoGiCal
Código de producto. 30463519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463519 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463519 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1061.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methocarbamol
CAS 532-03-6
Nombres de analitos o componentes Methocarbamol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol-1-carbamate, Carbamic acid 2-Hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl ester, 2-Hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl carbamate, 3-(2-Methoxyphenoxy)-1-glyceryl carbamate, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol 1-carbamate, 3-(o-Methoxyphenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, AHR 85, Avetil, Delaxin, Etroflex, Glycerylguaiacolate carbamate, Guaiacol glyceryl ether carbamate, Guaiphenesin carbamate, Lumirelax, Methocarbamol, Miolaxene, NSC 170960, Neuraxin, Reflexyn, Relestrid, Robamol, Robaxin, Robinax, Surquetil, Traumacut, Tresortil, guaiamar carbamate, racemic-Methocarbamol
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N
Nombre IUPAC carbamato de [2-hidroxi-3-(2-metoxifenoxi)propilo]
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 241.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.095 g/mol