Learn More
Metocarbamol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methocarbamol-d3 |
| CAS | 1346600-86-9 |
| Fórmula molecular | C11H12D3NO5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol-1-carbamate-d3, 3-(o-Methoxyphenoxy) -2-hydroxypropyl Carbamate-d3, AHR 85-d3, Avetil-d3, Delaxin-d3, Etroflex-d3, Lumirelax-d3, Miolaxene-d3, Neuraxin-d3, Relestrid-d3, Robinax-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N |
| Nombre IUPAC | carbamato de [2-hidroxi-3-[2-(trideuteriometoxi)fenoxi]propilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 244.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1139 |