Learn More
Methisosildenafil, TRC
Código de producto. 30138460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138460 5 mg 5 miligramos
30136820 10 mg 10 miligramos
30006043 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2259355MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496835-35-9
Fórmula molecular C23 H32 N6 O4 S
Peso molecular (g/mol) 488.6
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[5-[[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, rel-, Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-3,5-dimethyl-, (3R,5S)-rel- (9CI), Aildenafil, Methisosildenafil
Nombre IUPAC 5-[5-[(3S,5R)-3,5-dimetilpiperazina-1-il]sulfonil-2-etoxifenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4C[C@@H](C)N[C@@H](C)C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methisosildenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32N6O4S/c1-6-8-18-20-21(28(5)27-18)23(30)26-22(25-20)17-11-16(9-10-19(17)33-7-2)34(31,32)29-12-14(3)24-15(4)13-29/h9-11,14-15,24H,6-8,12-13H2,1-5H3,(H,25,26,30)/t14-,15+
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.2206
Porcentaje de pureza >95%