Learn More
Metisazona, LoGiCal
Código de producto. 30457389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30457389 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30457389 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1916.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methisazone
CAS 1910-68-5
Nombres de analitos o componentes Methisazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H10 N4 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Hydrazinecarbothioamide, 2-(1,2-dihydro-1-methyl-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)-, Indole-2,3-dione, 1-methyl-, 3-(thiosemicarbazone) (7CI,8CI), Isatin, 1-methyl-, 3-(thiosemicarbazone) (6CI), 1-Methylindole-2,3-dione 3-(thiosemicarbazone), 1-Methylisatin 3-thiosemicarbazone, 1-Methylisatin β-thiosemicarbazone, 33T57, BW 33T57, Compound 33T57, Isathizone, Kemoviran, MIBT, Marboran, Methisazone, Metisazon, Metisazone, Metisazonum, N-Methylisatin 3-thiosemicarbazone, N-Methylisatin thiosemicarbazone, N-Methylisatin-β-thiosemicarbazone, NSC 69811, NSC 70969, Sch 16, Viruzona, β-Thiosemicarbazone-N-methylisatin
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N4OS/c1-14-7-5-3-2-4-6(7)8(9(14)15)12-13-10(11)16/h2-5H,1H3,(H3,11,13,16)/b12-8-
Tipo de solución Neat
SMILES CN1C(=O)\C(=N/NC(=S)N)\c2ccccc12
Nombre IUPAC [(Z)-(1-metil-2-oxoindol-3-ilideno)amino]tiourea
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 234.28
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0575 g/mol