Learn More
Metiozolina, TRC
Código de producto. 30180178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180178 25 mg 25 miligramos
30180123 5 mg 5 miligramos
30180073 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180178 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM77850525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403640-27-7
Fórmula molecular C17 H17 F2 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 337.3842
Sinónimo Isoxazole, 5-[[(2,6-difluorophenyl)methoxy]methyl]-4,5-dihydro-5-methyl-3-(3-methyl-2-thienyl)-, 5-[[(2,6-Difluorophenyl)methoxy]methyl]-4,5-dihydro-5-methyl-3-(3-methyl-2-thienyl)isoxazole, Methiozolin
Nombre IUPAC 5-[(2,6-difluorofenil)metoximetil]-5-metil-3-(3-metiltiofeno-2-il)-4H-1,2-oxazol
SMILES Cc1ccsc1C2=NOC(C)(COCc3c(F)cccc3F)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methiozolin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17F2NO2S/c1-11-6-7-23-16(11)15-8-17(2,22-20-15)10-21-9-12-13(18)4-3-5-14(12)19/h3-7H,8-10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.0948