Learn More
Metiozolina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320179 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320179 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15025000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methiozolin
CAS 403640-27-7
Nombres de analitos o componentes Methiozolin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H17 F2 N O2 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Isoxazole, 5-[[(2,6-difluorophenyl)methoxy]methyl]-4,5-dihydro-5-methyl-3-(3-methyl-2-thienyl)-, 5-[[(2,6-Difluorophenyl)methoxy]methyl]-4,5-dihydro-5-methyl-3-(3-methyl-2-thienyl)isoxazole
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17F2NO2S/c1-11-6-7-23-16(11)15-8-17(2,22-20-15)10-21-9-12-13(18)4-3-5-14(12)19/h3-7H,8-10H2,1-2H3
SMILES Cc1ccsc1C2=NOC(C)(COCc3c(F)cccc3F)C2
Nombre IUPAC 5-[(2,6-difluorofenil)metoximetil]-5-metil-3-(3-metiltiofen-2-il)-4H-1,2-oxazol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 337.3842
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.0948 g/mol