Learn More
Methiothepin mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16454158
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16454158 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16454158 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107836
MedChemExpress Methiothepin mesylate is a potent and non-selective 5-HT2 receptor antagonist, with pKds of 7.10 (5-HT1A), 7.28 (5HT1B), 7.56 (5HT1C), 6.99 (5HT1D), 7.0 (5-HT5A), 7.8 (5-HT5B), 8.74 (5-HT6), and 8.99 (5-HT7), and pKis of 8.50 (5HT2A), 8.68 (5HT2B), and 8.35 (5HT2C).
Methiothepin mesylate is a potent and non-selective 5-HT2 receptor antagonist, with pKds of 7.10 (5-HT1A), 7.28 (5HT1B), 7.56 (5HT1C), 6.99 (5HT1D), 7.0 (5-HT5A), 7.8 (5-HT5B), 8.74 (5-HT6), and 8.99 (5-HT7), and pKis of 8.50 (5HT2A), 8.68 (5HT2B), and 8.35 (5HT2C).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methiothepin mesylate
CAS 74611-28-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H28N2O3S3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Metitepine mesylate Ro 8-6837 mesylate
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (138.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (110.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCN(C2CC3=CC=CC=C3SC4=CC=C(SC)C=C24)CC1.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 452.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.65
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation