Learn More
(±)-Metionina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Methionine |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8) |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.051 |
| Porcentaje de pureza | >95% |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |