Learn More
(±)-Metionina, TRC
Código de producto. 30006284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006284 100 g 100 g
30006754 250 g 250 g
30012895 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006284 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM260395100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-51-8
Fórmula molecular C5 H11 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Sinónimo DL-Methionine, (2RS)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, Methionine, Methionine, DL- (8CI), (±)-Methionine, 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, Acimetion, Amurex, Banthionine, Cynaron, DL-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Dyprin, Lactet, Lobamine, Meonine, Meprom M 85, MetAMINO, Methilanin, MetiPEARL, Metione, NSC 9241, Neston, Pedameth, Racemethionine, Rhodimet NP 99, Smartamine, Smartamine M, Timet, Urimeth, α-Amino-γ-methylmercaptobutyric acid
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-metilsulfanilutanoico
SMILES CSCCC(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Methionine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.051
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Temperatura ambiente