Learn More
Methionine, MedChemExpress
Código de producto. 16421379
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16421379 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16421379 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13694
MedChemExpress Methionine (MRX-1024; D-Methionine) is an effective chemoprotective agent which can also inhibit the neuronal activity through GABAA receptor activation.
Methionine (MRX-1024
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methionine
Forma física Solid
CAS 348-67-4
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H11NO2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo MRX-1024 D-Methionine
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (167.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@H](CCSC)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 149.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Porcentaje de pureza 97.0%