Learn More
Metionina (L-metionina), Mikromol™
Descripción
Metionina (L-metionina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Methionine |
| CAS | 63-68-3 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Methionine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, L-Methionine, Methionine, L- (8CI), (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, 2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Acimethin, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylthio)-, (S)-, Cymethion, L-Homocysteine, S-methyl-, L-α-Amino-γ-methylthiobutyric acid, Meth-o-Tas, Methionine, Methiorep, NSC 22946, S-Methionine, S-Methyl-L-homocysteine, Secretory peptide (human clone HTXDU73), h-Met-oh, l-Methionine, α-Amino-γ-methylmercaptobutyric acid, γ-Methylthio-α-aminobutyric acid, Phenylalanine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CSCC[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-4-metilsulfanilbutanoico |
| Mostrar más |