Learn More
Impureza C de metionina EP (como (S)-enantiómero), Mikromol™
Descripción
Impureza C de EP de metionina (como (S)-enantiómero)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-Methionine |
| CAS | 65-82-7 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Acetyl-L-Methionine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H13 N O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2S)-2-(Acetylamino)-4-(methylsulfanyl)butanoic Acid (N-Acetyl-L-Methionine), Methionine Imp. C (EP) S-Enantiomer, L-Methionine, N-acetyl-, N-Acetyl-L-Methionine, Methionine, N-acetyl-, L- (8CI), Acetyl-L-methionine, Acetylmethionine, L-(N-Acetyl)methionine, Methionamine, Methionin, N-Acetyl-L-methionine, N-Acetylmethionine, Thiomedon, Methionine Impurity C as (S)-Enantiomer |
| SMILES | CSCC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 191 |
| Cantidad | 100 mg |