Learn More
MP Biomedicals™ Dieta deficiente en metionina/colina, gránulos
Código de producto. 11435365 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435365 10 kg 10 Kg
1 options
Código de producto. 11435365 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0296043910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00€
    1591.80€ / 10 Kg
    Ahorro 83.20€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Por lo tanto, la dieta deficiente en metionina/colina se utiliza para estudiar la inducción de la esteatohepatitis no alcohólica en modelos experimentales y sus vías de desarrollo.
  • Se indujo la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) en ratones proporcionándoles una dieta deficiente en metionina/colina (dieta MCD) durante hasta 5 semanas.
  • La EHNA es una enfermedad con una alta incidencia, diagnóstico difícil y hasta ahora ningún tratamiento eficaz.
  • Por lo tanto, la dieta MCD se utiliza para estudiar la inducción de la esteatohepatitis no alcohólica en modelos experimentales y sus vías de desarrollo.
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Formato Sedimentos
Cantidad 10 kg
Requisitos de almacenamiento Guárdela a temperatura ambiente (15-30 °C).