Learn More
MP Biomedicals™ Dieta deficiente en metionina/colina, sedimentos
Código de producto. 11455365 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
20 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
20 Kg
50 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
11455365 50 kg 50 Kg
11445365 20 kg 20 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455365 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0296043950
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
La dieta en pellets deficiente en metionina/colina se utiliza para estudiar la inducción de la esteatohepatitis no alcohólica en modelos experimentales y sus vías de desarrollo.
  • Se indujo la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) en ratones proporcionándoles una dieta deficiente en metionina/colina (dieta MCD) durante hasta 5 semanas..
  • La EHNA es una enfermedad con una alta incidencia, diagnóstico difícil y hasta ahora ningún tratamiento eficaz..
  • Así, la dieta MCD se utiliza para estudiar la inducción de la esteatohepatitis no alcohólica en modelos experimentales y sus vías de desarrollo.
Specifications
Tipo de producto Dieta deficiente en colina
Formato Sedimentos
Cantidad de embalaje 50 kg
Requisitos de almacenamiento Conservar a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C)
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.