Learn More
MP Biomedicals™ Dieta de control de metionina/colina, gránulos
Código de producto. 11495365 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 kg
20 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
20 Kg
50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495365 10 kg 10 Kg
11405375 20 kg 20 Kg
11415375 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495365 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0296044110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1625.00€
    1545.60€ / 10 Kg
    Ahorro 79.40€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Para el estudio de la esteatohepatitis no alcohólica
  • La dieta de control de metionina/colina (MCCD) desencadena la resolución de las reacciones inflamatorias y fibróticas hepáticas y la apoptosis de los hepatocitos, lo que sugiere que la esteatohepatitis inducida por la MCDD también es reversible.
  • La dieta de control se utiliza en el estudio de esteatohepatitis no alcohólica.
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Formato Sedimentos
Cantidad 10 kg
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente