Learn More
MP Biomedicals Dieta de control de metionina/colina, en polvo
Código de producto. 11485365 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 kg
20 kg
50 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11485365 50 kg
11465365 10 kg
11475365 20 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485365 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0296044050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Esta dieta tiene la misma formulación que la dieta deficiente en metionina/colina excepto que se agregan 2 g/kg de cloruro de colina y 3 g/kg de DL-metionina a expensas de la sacarosa.
Esta dieta tiene la misma formulación que la dieta deficiente en metionina/colina excepto que se agregan 2 g/kg de cloruro de colina y 3 g/kg de DL-metionina a expensas de la sacarosa.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Dieta animal
Desechables Un solo uso
Formato Polvo
Cantidad 50 kg
Esterilidad No estéril
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente
Longitud (imperial) 1 ft.
Longitud (métrico) 0.3048 m
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.