Learn More
Meticarbonato, TRC
Código de producto. 30138385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138385 10 g 10 g
30040515 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22524010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2032-65-7
Fórmula molecular C11 H15 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 225.31
Sinónimo Carbamic acid, methyl-, 4-(methylthio)-3,5-xylyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, 3,5-dimethyl-4-(methylthio)-, methylcarbamate (9CI), 3,5-Dimethyl-4-(methylthio)phenyl methylcarbamate, 4-(Methylthio)-3,5-xylyl methylcarbamate, 4-(Methylthio)-3,5-xylyl-N-methylcarbamate, 4-Methylthio-3,5-dimethylphenyl methylcarbamate, B 37344, BAY 37344, BAY 5024, DCR 736, Draza, Mercaptodimethur, Mesurol, Mesurol 50, Mesurol 500FS, Mesurol phenol, Methiocarb, Metmercapturon, SD 9228, Phenol, 3,5-dimethyl-4-(methylthio)-, 1-(N-methylcarbamate)
Nombre IUPAC (3,5-dimetil-4-metilsulfanilfenilo) N-metilcarbamato
SMILES CNC(=O)Oc1cc(C)c(SC)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methiocarb
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2S/c1-7-5-9(14-11(13)12-3)6-8(2)10(7)15-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0823