Learn More
Metiocarbo sulfóxido, TRC
Código de producto. 30464708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464708 2.5 g 2.50 g
30476103 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30464708 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2603502.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2635-10-1
Fórmula molecular C11 H15 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 241.31
Sinónimo Carbamic acid, methyl-, 4-(methylsulfinyl)-3,5-xylyl ester (7CI,8CI), Phenol, 3,5-dimethyl-4-(methylsulfinyl)-, methylcarbamate (9CI), 3,5-Xylenol, 4-(methylsulfinyl)-, methylcarbamate (8CI), 4-(Methylsulfinyl)-3,5-xylyl methylcarbamate, BAY 41791, Bay 37344 sulfoxide, Mesurol sulfoxide, Methiocarb sulfoxide, Methiocarb-sulfoxide
Nombre IUPAC (3,5-dimetil-4-metilsulfinilfenilo) N-metilcarbamato
SMILES CNC(=O)Oc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methiocarb sulfoxide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO3S/c1-7-5-9(15-11(13)12-3)6-8(2)10(7)16(4)14/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0773