Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methiocarb-sulfoxide |
| CAS | 2635-10-1 |
| % máx. CAS | <100% |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 132°C to 139°C |
| Sinónimo | 4-Methylsulfinyl-3,5-xylyl-N-methylcarbamate |
| Peso molecular (g/mol) | 241.31 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Acaricidas e insecticidas |