Learn More
Metiocarb-sulfóxido 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30313008 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30313008 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV15020520AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methiocarb sulfoxide
CAS 2635-10-1
Nombres de analitos o componentes Methiocarb sulfoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O3 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Carbamic acid, methyl-, 4-(methylsulfinyl)-3,5-xylyl ester (7CI,8CI), Phenol, 3,5-dimethyl-4-(methylsulfinyl)-, methylcarbamate (9CI), 3,5-Xylenol, 4-(methylsulfinyl)-, methylcarbamate (8CI), 4-(Methylsulfinyl)-3,5-xylyl methylcarbamate, BAY 41791, Bay 37344 sulfoxide, Mesurol sulfoxide, Methiocarb sulfoxide, Methiocarb-sulfoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO3S/c1-7-5-9(15-11(13)12-3)6-8(2)10(7)16(4)14/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
SMILES CNC(=O)Oc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)C
Nombre IUPAC N-metilcarbamato de (3,5-dimetil-4-metilsulfinilfenilo)
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 241.31
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0773 g/mol