Learn More
Meticarbonato Sulfona, TRC
Código de producto. 17950825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17950825 2.5 g 2.50 g
17923645 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17950825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2603402.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2179-25-1
Fórmula molecular C11 H15 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 257.31
Sinónimo Carbamic acid, methyl-, 4-(methylsulfonyl)-3,5-xylyl ester (7CI,8CI), Phenol, 3,5-dimethyl-4-(methylsulfonyl)-, methylcarbamate (9CI), 3,5-Xylenol, 4-(methylsulfonyl)-, methylcarbamate (8CI), BAY 41790, Ba 51-084786, Bay 37344 sulfone, Bayer 37344 Sulfone, Mesurol sulfone, Methiocarb sulfone, Methiocarb Sulfone
Nombre IUPAC (3,5-dimetil-4-metilsulfonilfenilo) N-metilcarbamato
SMILES CNC(=O)Oc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methiocarb sulfone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO4S/c1-7-5-9(16-11(13)12-3)6-8(2)10(7)17(4,14)15/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.0722
Porcentaje de pureza >95%