Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methiocarb-sulfone |
| CAS | 2179-25-1 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 2291460 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 158°C to 162°C |
| Sinónimo | Mercaptodimethursulfon |
| Peso molecular (g/mol) | 257.31 g/mol |
| Cantidad | 50 mg |
| Grado | Acaricidas e insecticidas |