Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methiocarb |
| CAS | 2032-65-7 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1,236 g/cm3 |
| Beilstein | 1881431 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 119°C |
| Punto de ebullición | 311°C |
| Sinónimo | 4-Methylthio-3,5-xylyl methylcarbamate |
| Peso molecular (g/mol) | 225.31 g/mol |
| Mostrar más |