Learn More
Metiocarb-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methiocarb D3 (N-methyl D3) |
| CAS | 1581694-94-1 |
| Fórmula molecular | C11 2H3 H12 N O2 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Methiocarb D3 (N-methyl D3), (3,5-Dimethyl-4-methylsulfanylphenyl) N-(trideuteriomethyl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2S/c1-7-5-9(14-11(13)12-3)6-8(2)10(7)15-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cc(C)c(SC)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | (3,5-dimetil-4-metilsulfanilfenil) N-(trideuteriometil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 228.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.1012 |