Learn More
Metiocarb-d3 (N-metil-d3), CDN
Código de producto. 30317207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30317207 0.01 g 0.01 g
30326230 0.005 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317207 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND79660.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methiocarb D3 (N-methyl D3)
CAS 1581694-94-1
Fórmula molecular C11 2H3 H12 N O2 S
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Methiocarb D3 (N-methyl D3)
Fórmula InChI InChI=1 S/C11H15NO2S/c1-7-5-9(14-11(13)12-3)6-8(2)10(7)15-4/h5-6 H,1-4H3,(H,12,13)/i3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)Oc1cc(C)c(SC)c(C)c1
Nombre IUPAC (3,5-dimetil-4-metilsulfanilfenil) N-(trideuteriometil)carbamato
Peso molecular (g/mol) 228.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1012 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 96% Chemical Purity