Learn More
Metimazol, TRC
Código de producto. 30469693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469693 1 g 1 g
30481438 50 mg 50 miligramos
30464462 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30469693 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2603001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-56-0
Fórmula molecular C4 H6 N2 S
Peso molecular (g/mol) 114.17
Sinónimo 4-Imidazoline-2-thione, 1-methyl- (6CI,7CI), Imidazole-2-thiol, 1-methyl- (8CI), 1,3-Dihydro-1-methyl-2H-imidazole-2-thione, 1-Methyl-1,3-dihydroimidazole-2-thione, 1-Methyl-1H-imidazole-2-thiol, 1-Methyl-2-mercapto-1H-imidazole, 1-Methyl-2-mercaptoimidazole, 1-Methyl-4-imidazoline-2-thione, 1-Methylimidazole-2(3H)-thione, 1-Methylimidazole-2-thiol, 1-Methylimidazole-2-thione, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole, 2-Mercapto-1-methylimidazole, 2-Mercapto-N-methylimidazole, Basolan, Danantizol, Favistan, Frentirox, MMI, Mercaptazole, Mercazole, Mercazolyl, Metazolo, Methimazol, Methimazole, Methylmercaptoimidazole, Metizol, Metothyrin, Metothyrine, Metotirin, N-Methyl-2-mercaptoimidazole, N-Methylimidazolethiol, NSC 38608, Strumazol, Tapazole, Thacapzol, Thiamazol, Thiamazole, Thycapzol, Thymidazol, Thymidazole, Thyrozol
Nombre IUPAC 3-metil-1H-imidazol-2-tiona
SMILES CN1C=CNC1=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methimazol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0252
Porcentaje de pureza >95%