Learn More
Metimazol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methimazole-d3 |
| CAS | 1160932-07-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4 D3 H3 N2 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2H-Imidazole-2-thione, 1,3-dihydro-1-(methyl-d3)- (ACI), 1,3-Dihydro-1-(methyl-d3)-2H-imidazole-2-thione (ACI), Methimazole-d3, Methimazole-d3 (methyl-d3), Thiamazole-d3, Thiamazole-D3 (N-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C=CNC1=S |
| Nombre IUPAC | 3-(trideuteriometil)-1H-imidazol-2-tiona |
| Peso molecular (g/mol) | 117.187 |
| Mostrar más |