Learn More
Metimazol-d3 (metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methimazole-d3 |
| CAS | 1160932-07-9 |
| Fórmula molecular | C4 D3 H3 N2 S |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 2 H-Imidazole-2-thione, 1,3-dihydro-1-(methyl-d3)- (ACI), 1,3-Dihydro-1-(methyl-d3)-2 H-imidazole-2-thione (ACI), Methimazole-d3, Methimazole-d3 (methyl-d3), Thiamazole-d3, Thiamazole-D3 (N-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3 H,1H3,(H,5,7)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N1C=CNC1=S |
| Nombre IUPAC | 3-(trideuteriometil)-1 H-imidazol-2-tiona |
| Peso molecular (g/mol) | 117.187 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.044 g/mol |
| Mostrar más |