Learn More
Metimazol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321933 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30321933 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV15020200AL100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methimazol
CAS 60-56-0
Nombres de analitos o componentes Methimazol
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C4 H6 N2 S
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole, Thiamazole Imp. C (EP), 1H-Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (9CI), Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (8CI), 1-Methyl-2-(methylthio)imidazole, 2-Methylthio-3-methylimidazole, Methimazole USP Related Compound C, Methimazole USP RC C, Thiamazole, Methimazole, 1,3-Dihydro-1-methyl-2H-imidazole-2-thione, 1-Methylimidazole-2-thiol, 1-Methyl-2-mercaptoimidazole, Mercazolyl, 2H-Imidazole-2-thione, 1,3-dihydro-1-methyl-, 4-Imidazoline-2-thione, 1-methyl- (6CI,7CI), Imidazole-2-thiol, 1-methyl- (8CI), 1-Methyl-1,3-dihydroimidazole-2-thione, 1-Methyl-1H-imidazole-2-thiol, 1-Methyl-2-mercapto-1H-imidazole, 1-Methyl-4-imidazoline-2-thione, 1-Methylimidazole-2(3H)-thione, 1-Methylimidazole-2-thione, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole, 2-Mercapto-1-methylimidazole, 2-Mercapto-N-methylimidazole, Basolan, Danantizol, Favistan, Frentirox, MMI, Mercaptazole, Mercazole, Metazolo, Methimazol, Methylmercaptoimidazole, Metizol, Metothyrin, Metothyrine, Metotirin, N-Methyl-2-mercaptoimidazole, N-Methylimidazolethiol, NSC 38608, Strumazol, Tapazole, Thacapzol, Thiamazol, Thycapzol, Thymidazol, Thymidazole, Thyrozol
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
SMILES CN1C=CNC1=S
Nombre IUPAC 3-metil-1H-imidazol-2-tiona
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 114.17
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 114,0252 g/mol