Learn More
Metidatión, TRC
Código de producto. 30476710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30476710 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30476710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26025010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methidathion
CAS 950-37-8
Fórmula molecular C6 H11 N2 O4 P S3
Cantidad 10 g
Sinónimo Phosphorodithioic acid, S-[(5-methoxy-2-oxo-1,3,4-thiadiazol-3(2H)-yl)methyl] O,O-dimethyl ester, Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-one (7CI,8CI), DMTP, DMTP (insecticide), Dithiophosphoric acid O,O'-dimethyl-S-[(2-methoxy-1,3,4-thiadiazol-5(4H)-on-4-yl)methyl] ester, Dithiophosphoric acid O,O'-dimethyl-S-[(5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-on-3-yl)methyl] ester, GS 13005, Geigy 13005, Geigy GS 13005, Methidathion, Methidation, O,O-Dimethyl S-(5-methoxy-1,3,4-thiadiazole-2 (3H)-on-3-ylmethyl) dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-[2-methoxy-1,3,4-thiadiazol-5(4H)-on-4-ylmethyl] phosphorodithioate, O,O-Dimethyl phosphorodithioate S-ester with 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-1,3,4-thiadizaolin-5-one, O,O-Dimethyl-S-(2-methoxy-1,3,4-thiadiazol-5(4H)-onyl-4-methyl) dithiophosphate, O,O-Dimethyl-S-(2-methoxy-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-on-4-ylmethyl)dithiophosphate, O,O-Dimethyl-S-(5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-on-3-ylmethyl)dithiophosphate, O,O-Dimethyl-S-2-methyloxy-1,3,4-thiodiazol-5-(4H)-onyl-(4)-methyldithiophosphate, O,O-Dimethyl-S-[2-methoxy-1,3,4-thiadiazol-5(4H)-onylmethyl] dithiophosphate, O,O-Dimethylphosphorodithioate S-ester with 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-one, O,O'-Dimethyl-S-[(2-methoxy-1,3,4-thiadiazole-5(4H)-one-4-yl)methyl]dithiophosphate, Phosphorodithioic acid O,O'-dimethyl ester S-ester with 4-(mercaptomethyl)-2-methoxy-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-one, S-((2-Methoxy-5-oxo-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-4-yl)methyl) O,O-dimethylphosphorodithioate, Shapulin, Supracid, Supracide, Suprathion, Ultracid, Ultracid 40, Ultracid EC 40
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11N2O4PS3/c1-10-5-7-8(6(9)16-5)4-15-13(14,11-2)12-3/h4H2,1-3H3
SMILES COC1=NN(CSP(=S)(OC)OC)C(=O)S1
Nombre IUPAC 3-(dimetoxifosfinotioilsulfanilmetil)-5-metoxi-1,3,4-tiadiazol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 302.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.9619