Learn More
Metidatión 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320210 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320210 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15020000AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methidathion
CAS 950-37-8
Nombres de analitos o componentes Methidathion
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H11 N2 O4 P S3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11N2O4PS3/c1-10-5-7-8(6(9)16-5)4-15-13(14,11-2)12-3/h4H2,1-3H3
SMILES COC1=NN(CSP(=S)(OC)OC)C(=O)S1
Nombre IUPAC 3-(dimetoxifosfinotioilsulfanilmetil)-5-metoxi-1,3,4-tiadiazol-2-ona
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 302.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.9619 g/mol